Få mere at vide
Brannan™ Digitalt maksimum minimum termometer
Beskrivelse
Viser maksimum og minimum indendørs og udendørs temperaturaflæsninger. Brannan ™Digitalt maksimum minimum termometer har en dobbelt maksimum og minimum optagelsesfacilitet og kan vises i° C eller° F. To AAA-batterier medfølger med stativ og 2,5 m sondekabel.
Digitalt max min. termometer med to displays til indendørs og udendørs temperaturaflæsninger. Hvert display har en maksimal og minimum optagefunktion og kan vises i° C eller° F.
- Inkluderer stativ og 2,5 m kabel til sonden.
- Dobbelt display med maksimum/minimum hukommelsesfunktion.
- Inkluderer 2 x AAA batterier
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur (engelsk) | 158 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -58 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +70 °C |
| Nøjagtighed |
|
| Underafdeling | 0,1 °C |