Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Artikelnummer. 15237948
Encompass
Skift visning
Trykområde:
30 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trykområde Pakningsstørrelse
15237948 30 psi Hver
1 options
Artikelnummer. 15237948 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6806276
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Compliance
Til brug med (applikation) Measures positive, negative and differential pressures
Størrelse (metrisk) Fitting Dual 3.17 mm NPT(F)
Nøjagtighed ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104
Display Type LCD
Trykområde 30 psi
Produkttype Digital Manometer