Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Compliance |
| Til brug med (applikation) | Measures positive, negative and differential pressures |
| Størrelse (metrisk) Fitting | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Nøjagtighed | ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104 |
| Display Type | LCD |
| Trykområde | 30 psi |
| Produkttype | Digital Manometer |