Beskrivelse
- Giver fremragende kemikalieresistens.
- Kraftig motor til omrøringsmængder på op til 15 l (H2O )
- Samtidig digital visning af mål- og aktuelle temperaturer via LCD-display
- Direkte tilslutning til en PT 1000 temperatursensor muliggør præcis temperaturstyring (inkluderet i leveringen)
- Styrenøjagtighed i medium +/- 0,5 K (i kombination med PT 1000)
- Visning af aktuel temperaturværdi i medium med 0,1 K opløsning ved brug af PT 1000 temperaturføler
- 3 driftstilstande at vælge imellem (standard, sikker, justeringsbeskyttelse)
- Fast sikkerhedskreds på 550° C
- Hot Top-indikator - advarsel om varm overflade for at forhindre forbrændinger
- Digital visning af fejlkode
- Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 100/120/230 V |
| Sikkerhedsfunktioner | Fast sikkerhedskredsløb på 550 °C |
| Elektriske krav | 230/120/100V, 50/60Hz |
| Model- | C-MAG HS 4 |
| Størrelse | 100 x 100 mm |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 500 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |