Få mere at vide
IKA™ Magnetomrørere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8015290 Shop alle IKA produkter
Model-:
C-MAG MS 10
C-MAG MS 4
Volumen:
5 l
15 l
Toppladeoverfladeareal (metrisk):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 10002954
Brand: IKA™ 0003582600
Only null left
Add to basket
Add to basket
Rør rundt uden opvarmning. IKA™ Magnetisk omrører har en keramisk plade, der er kemisk resistent over for syrer, baser og opløsningsmidler.
  • Magnetisk omrører uden opvarmning
  • Keramisk opstillingsplade giver fremragende kemikalieresistens.
  • Kraftig motor til omrøringsmængder på op til 15L (H 2 O)
  • Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
  • Hastighedsområde: 100 til 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighed 100 til 1500 o/min
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Keramisk
Volumen 15 l
Spænding 230 V
Watt 15/1.5 w
Dimensioner (L x B x H) 415 x 300 x 105 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Længde (metrisk) 415 mm
Toppladelængde (metrisk) 260 mm
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 260 x 260 mm
Toppladebredde (metrisk) 260 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Model- C-MAG MS 10
Hastighedskontrol Skala 0 til 6
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Magnetomrørere
Vægt (metrisk) 6 kg