Få mere at vide
IKA™ Magnetomrørere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10706605 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
C-MAG MS 10
C-MAG MS 4
Volumen:
5 l
15 l
Toppladeoverfladeareal (metrisk):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Volumen Toppladeoverfladeareal (metrisk) unitSize
10706605 C-MAG MS 4 5 l 100 x 100 mm Hver
10002954 C-MAG MS 10 15 l 260 x 260 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706605 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003582200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rør rundt uden opvarmning. IKA™ Magnetisk omrører har en keramisk plade, der er kemisk resistent over for syrer, baser og opløsningsmidler.
  • Magnetisk omrører uden opvarmning
  • Keramisk opstillingsplade giver fremragende kemikalieresistens.
  • Kraftig motor til omrøringsmængder på op til 15L (H 2 O)
  • Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
  • Hastighedsområde: 100 til 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1500 o/min
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Keramisk
Volumen 5 l
Spænding 115 V
Watt 15/1.5 w
Dimensioner (L x B x H) 260 x 150 x 105 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Toppladelængde (metrisk) 100 mm
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 100 x 100 mm
Toppladebredde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Elektriske krav 115V, 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Model- C-MAG MS 4
Hastighedskontrol Skala 0 til 6
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Magnetomrørere
Vægt (metrisk) 3 kg