Få mere at vide
IKA™ Digital magnetisk kogepladeomrører, 500 C, °Keramik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12304033 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale unitSize
12304033 Keramisk Hver
1 options
Artikelnummer. 12304033 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003487000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 100 til 1500 o/min, Form: Firkantet, Størrelse: 180 x 180 mm
  • Giver fremragende kemikalieresistens.
  • Kraftig motor til omrøringsmængder på op til 15 l (H2O )
  • Samtidig digital visning af mål- og aktuelle temperaturer via LCD-display
  • Direkte tilslutning til en PT 1000 temperatursensor muliggør præcis temperaturstyring (inkluderet i leveringen)
  • Styrenøjagtighed i medium +/- 0,5 K (i kombination med PT 1000)
  • Visning af aktuel temperaturværdi i medium med 0,1 K opløsning ved brug af PT 1000 temperaturføler
  • 3 driftstilstande at vælge imellem (standard, sikker, justeringsbeskyttelse)
  • Fast sikkerhedskreds på 550° C
  • Hot Top-indikator - advarsel om varm overflade for at forhindre forbrændinger
  • Digital visning af fejlkode
  • Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 100/120/230 V
Sikkerhedsfunktioner Fast sikkerhedskredsløb på 550 °C
Elektriske krav 230/120/100V, 50/60Hz
Model- C-MAG HS 7
Størrelse 180 x 180 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C til 540 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 215 mm
Længde (metrisk) 330 mm
Watt 1020 W
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 10 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min