Beskrivelse
- LED-skærme og touchpad-kontroller til hastighed og tid.
- Euro stil ledning med UK og CH adapter
- Valgfrit tilbehør inklusive skumindsatser til forskellige rør og mikrorør, mikropladeholdere og holdere til kolber
- Tilbehør med gevind og robust motor gør det muligt at køre prøver gennem hele hastighedsområdet
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4,9 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 1.1 kg |
| Hastighedsområde | On-tilstand: 300 til 2500 rpm, Touch-tilstand: 300 til 3500 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Produkttype | Vortexblander |
| Inkluderer | Universalholder til at holde skumrørindsatser, universaldæksel, skumindsats til (38) 1,5 - 2mL mikrorør og kophoved |