Få mere at vide
Ohaus™ Digital Heavy Duty Vortex Mixer VXHDDG
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
4,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til applikationer, der kræver gentagelige resultater
- Mixeren har touchpad-kontroller og LED-skærme for nøjagtige hastigheds- (rpm) og tid (minutter og sekunder) resultater
- Kraftig design og effektiv motor gør det muligt for mixeren at arbejde kontinuerligt og håndtere alt tilbehør over hele hastighedsområdet
- Vælg mellem to driftsformer
- 'Touch'-tilstand til at blande rør, når kophovedet eller universalholderen med dæksel er trykket ned, eller 'Til'-tilstand, når du bruger nogen af tilbehøret til kontinuerlig drift
- Mikroprocessorstyring opretholder den indstillede hastighed for en stærk, ensartet blanding
- Timeren viser forløbet tid eller, når den er programmeret til brugerdefinerede tidsgrænser, vil enheden slukke, når tiden når nul
- Inkluderer skumindsats til 1,5 mL til 2,0 mL mikrorør
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4,9 mm |
| Hastighedsområde | On-tilstand: 300 til 2500 rpm, Touch-tilstand: 300 til 3500 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Strømstyrke | 0,13 A |
| Produkttype | Kraftig Vortex Mixer |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (L x B) | 24.10 x 16.80 cm |
| Højde (engelsk) | 6.30 tommer. |
| Højde (metrisk) | 16.0 cm |
| Længde (engelsk) | 9,50 tommer. |
| Vis mere |