Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digital Varme Køling Tørbad
Maksimer laboratoriepladsen og fleksibiliteten med vores kompakte, programmerbare varme-/kølebad med digitalt display.
12297.16 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Controller type Feedback kontrol-PID
Belysning LED
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 95 °C
Type Tør badblok
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Elektriske krav Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Elektriske krav Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
15218854
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88880030
230 V, 50/60 Hz Ledningssæt m. diverse stik
12297.16 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Maksimer laboratorieplads og fleksibilitet med den kompakte, programmerbare Thermo Scientific™ Digital Varme Køling Tørbad. PID-kontrol sikrer ensartet præcis temperaturkontrol. Tørbadet har et lavprofildesign og to slags timer-tilstande.
PID-kontrol sikrer ensartet præcis temperaturkontrol.
  • Temperaturområde: 4° til 95 °C
  • Programlagring:
    • 10 programmer, op til 10 trin pr. program
  • To typer timingtilstande:
    • Start først, når temperaturen når det ønskede sætpunkt
    • Start umiddelbart efter, at timeren er indstillet
  • Lavprofildesign
  • Blokke udskiftes let
Bestillingsoplysninger:
  • Tørbad kræver blokke; skal købes separat
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
CE
LED
Tør badblok
0,55 °C ved 37 °C
±0,55 ved 37 °C
13,1 x 10,9 x 6,5 tommer. (334 x 276 x 165 mm)
5 kg
Feedback kontrol-PID
4 °C til 95 °C
Digital
±0,15 ved 37 °C
2 år
11 lb.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Digital Varme Køling Tørbad