Få mere at vide
Stuart™ Digitale varmebade
Artikelnummer. p-7184898
Temperatur (metrisk) Maksimum:
180 °C
90 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15775653
Brand: Stuart™ 1634064
Stuart™ Digitale varmebade kan parres med Stuart™ Roterende fordampere for maksimal effektivitet og mindste fodaftryk
  • Tydeligt LED digitalt display viser den aktuelle/indstillede badtemperatur
  • Det mindre, °90 C bad har en 304 rustfri stålskål, der er velegnet til lavkogepunktsapplikationer
  • Det større °180 C bad har en aluminiumsskål med PTFE-belægning og kan bruges med både vand og olie, ideel til væsker med højere kogepunkt
  • Præcis digital temperaturvisning
  • Korrosionsbestandig skål
  • Let at rengøre
  • Integreret bærehåndtag
  • Cool-touch ydre sag
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4.3 L
Til brug med (udstyr) Stuart™ Roterende fordampere
Vise Digital
Til brug med (applikation) Low-Boiling Point Applications
Holder Water
Inkluderer Cool Touch ydre taske, integreret bærehåndtag
Materiale 304 Stainless Steel Bowl
Strømforbrug 230 VAC, 50 Hz
Temperatur (metrisk) Maksimum 90 °C