Få mere at vide
Stuart™ Digitale varmebade
Temperatur (metrisk) Maksimum:
180 °C
90 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tydeligt LED digitalt display viser den aktuelle/indstillede badtemperatur
- Det mindre, °90 C bad har en 304 rustfri stålskål, der er velegnet til lavkogepunktsapplikationer
- Det større °180 C bad har en aluminiumsskål med PTFE-belægning og kan bruges med både vand og olie, ideel til væsker med højere kogepunkt
- Præcis digital temperaturvisning
- Korrosionsbestandig skål
- Let at rengøre
- Integreret bærehåndtag
- Cool-touch ydre sag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4.3 L |
| Til brug med (udstyr) | Stuart™ Roterende fordampere |
| Vise | Digital |
| Til brug med (applikation) | Low-Boiling Point Applications |
| Holder | Water |
| Inkluderer | Cool Touch ydre taske, integreret bærehåndtag |
| Materiale | 304 Stainless Steel Bowl |
| Strømforbrug | 230 VAC, 50 Hz |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 90 °C |