Få mere at vide
Grant Instruments™ T100-serien digitalt opvarmet cirkulationsbad, rustfri ståltank
Artikelnummer. p-8014609
Kapacitet (metrisk):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensioner (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
0 °C til 100 °C
Omgivende +15° til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12757809
Brand: Grant Instruments™ T100ST5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomimodel med digital termostatstyring og rustfri tank til enkle applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol.
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
  • Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Temperaturområde Omgivende +15° til 100 °C
Ekstern Cirkulation Nej
Materiale Rustfri ståltank
Dimensioner (L x B x H) 330 x 180 x 395 mm
Spænding 120/230 V