Få mere at vide
Grant Instruments™ T100-serien digitalt opvarmet cirkulationsbad, rustfri ståltank
Artikelnummer. 12797809
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioner (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
0 °C til 100 °C
Omgivende +15° til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Temperaturområde unitSize
12797809 38 l 730 x 333 x 450 mm 0 °C til 100 °C Hver
12757809 5 l 330 x 180 x 395 mm Omgivende +15° til 100 °C Hver
12767809 12 l 360 x 330 x 395 mm 0 °C til 100 °C Hver
12777809 18 l 540 x 330 x 395 mm 0 °C til 100 °C Hver
12787809 26 l 540 x 330 x 405 mm 0 °C til 100 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12797809 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. T100ST38
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Økonomimodel med digital termostatstyring og rustfri tank til enkle applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol.
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
  • Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 38 l
Temperaturområde 0 °C til 100 °C
Ekstern Cirkulation Nej
Materiale Rustfri ståltank
Dimensioner (L x B x H) 730 x 333 x 450 mm
Spænding 120/230 V