Få mere at vide
Grant Instruments™ T100-serien digitalt opvarmet cirkulationsbad, rustfri ståltank
Beskrivelse
- Stabilitet± 0,05 ºC.
- Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
- Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
- Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
- Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
- Fast over temperatur
- 2-punkts brugerkalibrering
- Visuel alarm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperaturområde | Omgivende +15° til 100 °C |
| Ekstern Cirkulation | Nej |
| Materiale | Rustfri ståltank |
| Dimensioner (L x B x H) | 330 x 180 x 395 mm |
| Spænding | 120/230 V |