Få mere at vide
Masterflex™ Digitalt gearpumpesystem
Artikelnummer. 15344158 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Maks. Flowhastighed:
939,6 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15344158 939,6 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15344158 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7401452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36025.00 DKK
    32395.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 3629.35 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kalibrerings-, kopierings- og dispenseringsfunktioner producerer præcis, pulsløs dosering og dispensering. Cole-Parmer™ Digitale gearpumpesystemer betjenes nemt fra det intuitive, flersprogede LCD-frontpanel eller valgfri fodkontakt 07523-92 til håndfri tænd/sluk-kontrol.
  • Se pumpens ydeevne konstant
  • Hent fortrængnings- og flowværdier efter pumpehovedstørrelse
  • Grafisk LCD viser fire driftstilstande
  • IP33-klassificering sikrer stænk- og støvmodstand beskytter interne komponenter mod beskadigelse
  • Systemer leverer pulsfrit flow i kombination med Micropump™ A-monteret hoved
  • Fjernbetjening via DB25 hunstik på drev
  • Indeholder: 6 fod. (1,8m) ledning med IEC 320/CEE22-stik og landespecifikt stik/ledningssæt
  • Servicesæt 07144-42 og 74012-52 inkluderer: gear, sugesko, akseltætninger og fjedre
  • Servicesæt 74012-22 inkluderer: gear, bøsninger og tætning
Tekniske data
Maks. Flowhastighed 939,6 ml/min.
Maks. Tryk (ventiler) 20,68 bar
Min. Flowhastighed 0,261 ml/omdr
Temperaturområde Max driftstemperatur: 60 °C
Befugtede dele Krop: 316 SS; Gear: PEEK; Forseglinger: Viton
Spænding 90 til 260 VAC