Få mere at vide
Brannan™ Digitalt køleskabstermometer med alarm
Beskrivelse
Afgiver en alarm, og LED-lysene blinker i 5 sekunder hvert minut, når temperaturen går uden for sikkerhedszonen. Brannan™ Digitalt køleskabstermometer med alarm inkluderer 1 m sondekabel og sugepude.
Viser digital temperatur på dit køleskab eller fryser. Alarmlyde og LED-lys blinker i 5 sekunder hvert minut, når temperaturen går uden for sikkerhedszonen.
- Skift mellem° C og° F
- Inkluderer 1 m sondekabel og sugepude
- Batterier medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 20 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 135 x 26 mm |
| Display Dimensioner | 58 x 12 mm |
| Længde (metrisk) | 135 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 1 m |
| Vægt (metrisk) | 57 g |
| Produkttype | Digitalt køleskabstermometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 158 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -58 °F |
| Vis mere |