Få mere at vide
Brannan™ Digitalt køle- eller frysetermometer med kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17893098
Skift visning
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreret
17893098 3-punkts UKAS
17873048 3 punkt sporbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17893098 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 22/400/3 + 49/503/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digitalt køle- eller frysetermometer med alarm og LED lys. Komplet med sporbar kalibrering.
  • Termometer med høj nøjagtighed
  • Viser køleskabs- eller frysertemperatur og stuetemperatur samtidigt
  • Alarmlyde og LED'er blinker, hvis køleskabs- eller frysertemperaturen falder uden for sikre zoner
  • Temperaturområde -50 til +70 °C
  • 1 m kabel med sugekop
  • Klæbende pude til fastgørelse til apparatet
  • Magnetisk armatur på bagsiden af termometeret
Specifications
Kalibreringspunkter -40 °C, 0 °C, 60 °C
Certificeringer/compliance ISO 17025 UKAS
Inkluderer Sonde og sugepude
Længde (metrisk) 13.5 cm
Materiale Plast
Sondetype 1 m kabel og sugekop
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret 3-punkts UKAS
Til brug med (udstyr) Køleskab eller fryser
Batteritype 1 x AAA
Nøjagtighed ±1 °C mellem 0 og 40 °C, ellers± 2 °C
Underafdeling 0,1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Vise LCD
Bredde (metrisk) 2.6 cm