Få mere at vide
Brannan™ Digitalt køle- eller frysetermometer med kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17873048
Skift visning
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreret
17873048 3 punkt sporbar
17893098 3-punkts UKAS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17873048 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 22/400/3 + 49/101/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digitalt køle- eller frysetermometer med alarm og LED lys. Komplet med sporbar kalibrering.
  • Termometer med høj nøjagtighed
  • Viser køleskabs- eller frysertemperatur og stuetemperatur samtidigt
  • Alarmlyde og LED'er blinker, hvis køleskabs- eller frysertemperaturen falder uden for sikre zoner
  • Temperaturområde -50 til +70 °C
  • 1 m kabel med sugekop
  • Klæbende pude til fastgørelse til apparatet
  • Magnetisk armatur på bagsiden af termometeret
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 35 °C
Inkluderer Sonde og sugepude
Længde (metrisk) 13.5 cm
Materiale Plast
Sondetype 1 m kabel og sugekop
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret 3 punkt sporbar
Til brug med (udstyr) Køleskab eller fryser
Batteritype 1 x AAA
Nøjagtighed ±1 °C mellem 0 og 40 °C, ellers± 2 °C
Underafdeling 0,1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Vise LCD
Bredde (metrisk) 2.6 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.