Få mere at vide
TFA Dostmann Digitalt køle-/frysetermometer
Beskrivelse
Dette nyttige termometer viser dig med et øjeblik, om grøntsager, ost, kød og anden mad er ordentligt afkølet. Så mad, der bliver fordærvet for tidligt, hører fortiden til. Et fryse- eller køleskabssymbol vises på displayet afhængigt af temperaturen. De lagrede højeste og laveste temperaturer vises permanent. Dette gør det nemt at afgøre, om køleskabsdøren har været åben i lang tid, eller om en strømafbrydelse har afbrudt kølingen. Termometeret har en udfoldelig stander. Med den selvklæbende ramme kan du fastgøre termometeret på en række forskellige overflader, selv bag glasset i grøntsagsrummet eller kølemontren. Termometeret er i overensstemmelse med EN 13485 og er ideel til professionel brug i industri, handel, handel og laboratorier.
- Til temperaturmåling i køleskab og fryser
- Permanent visning af max. og min. værdier
- Til montering på overflader eller bag glas
- Med fryser eller køleskabssymbol
- Også til professionel brug, i overensstemmelse med EN13485
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Kalibreret | Ja |
| Vise | LCD |