Få mere at vide
Heidolph™ Rustfrit stål sensor til EKT Hei-Con magnetomrører
Artikelnummer. 10019070 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Model-:
EKT Hei-Con
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10019070 EKT Hei-Con Hver
1 options
Artikelnummer. 10019070 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5098800000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00 DKK
    3382.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 547.68 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Rustfri stålsensor til brug med EKT Hei-Con magnetomrører.
  • Til brug med EKT Hei-Con magnetomrører
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1400 o/min
Vise Digital
Diameter (engelsk) 0,1 tommer.
Diameter (metrisk) 3.5 mm
Højde (engelsk) 8,3''
Højde (metrisk) 210 mm
Til brug med (udstyr) Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Inkluderer Kabel og rustfrit stål temperatursensor
Model- EKT Hei-Con
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +350 °C
Type Kontakt termometer omrører