Få mere at vide
Grant Instruments™ Digital Dry Block Heater og Cooler. -3 °C til +150 °C, EU
Artikelnummer. 17745009
Skift visning
Antal blokke:
2
Artikelnummer. Antal blokke
17745009 2
1 options
Artikelnummer. 17745009 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. CH3150 EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13735.00 DKK
    12821.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 913.51 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 tørblokvarmekølesystemet er specielt designet til at termostabilisere materialer ved temperaturer fra– °3 C til +°150 C ifølge analysemetoder.
Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 tørblokvarmekølesystemet er specielt designet til at termostabilisere materialer ved temperaturer fra– °3 C til +°150 C ifølge analysemetoder.
  • Stabilitet:± 0,1 ºC
  • Uafhængigt regulerede varme- og køleblokke i samme enhed
  • Digital timer med lydalarm: 1 min til 99 t 59 min (increment 1 min)
  • Brugerjusterbare programmer (temperatur og tid): 16 (opvarmning) + 16 (køling)
  • Digital temperaturkontrol for optimal præcision
  • Temperaturkalibreringsfunktion
  • Beskyttende låg
CH3-150 har syv udskiftelige blokke til rådighed. Brugerdefinerede blokke fås på forespørgsel.
Applikationer:
Livsvidenskab– lagring af restriktionsenzymer, nick-translation, ligeringsreaktioner, restriktionsfordøjelser, proteinsolubilisering til PAGE, varm inkubation af mikrocentrifugerør til hybridisering, enzymreaktioner og deaktiveringer
Klinisk– afkøling af blodprøver før koagulationstestning. acylcarnitinderivatisering, MRSA- og PBP2-latextestning, opvarmningsskyl/medier brugt til æggenvinding, fertilitet for at holde reagensglas ved korrekt temperatur under ægudtagning
Inkubering af prøver ved indstillede temperaturer, varmeblok til kogning af opløsninger i rør
Life-science-cellefordøjelse, DNA/RNA-ekstraktion, postsekventering PCT oprydnings-tørringstrin, kogning in vitro DNA RNA/protein prøver, inkubering af invitro reaktioner/fordøjelser, ekstraktion af DNA til real-time PCR analyse, denaturerende nukleinsyre og proteinprøver
Industriel– fordøjelse af miljøprøver til kemisk iltbehovsanalyse, jordfordøjelse, opretholdelse af temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Digital tør blokvarmer og køler
Holder Blok B2-50, B10-13, B10-16, B5-29, B6-25, B18-12 og B23-1.5
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) -3 °C til +20 °C
Type Digital tørblokvarmer og køler
Vise Ja
Model- CH3-150 EU
Antal blokke 2
Mængde 1
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Stopur 1 min. til 99 timer 59 min. (1 min. trin)
garanti 2 år
Længde (metrisk) 43 cm
Bredde (metrisk) 295 mm
Dybde (metrisk) 285 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 7 kg
Vægt (metrisk) 5.6 kg
Spænding 230 V
Watt 430 W
Strømstyrke 1,8 A
Frekvens 50/60 Hz