Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15372185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal blokke:
1 (solgt separat)
2 (solgt separat)
4 (solgt separat)
Stiktype:
CN, EU, UK
Dimensione della confezione:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Antal blokke Stiktype Dimensione della confezione
15372185 2 (solgt separat) CN, EU, UK Hver
15362185 1 (solgt separat) CN, EU, UK Hver
15382185 4 (solgt separat) CN, EU, UK Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15372185 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88870005
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Øg laboratoriets alsidighed med Thermo Scientific™ digitale tørbade/blokvarmere.
Øg laboratoriets alsidighed med Thermo Scientific™ digitale tørbade, som tilbyder en række konfigurationer med udskiftelige modulære blokke til en række anvendelsesbehov. Designet til grundlæggende til avancerede applikationer med en maks. temperatur på °130 C, en timer og fås i 1, 2 og 4 blokstørrelser.
Thermo Scientific digitale tørbade fås i en række konfigurationer til at rumme 1, 2 og 4 udskiftelige modulære blokke til at rumme en række forskellige beholdere og applikationer.
  • Digital styring og visning af tid og temperatur
  • Avanceret intern temperaturfølende sonde for enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
  • Præcis temperaturstyring med PID-kredsløb
  • Temperaturkalibrering gør det muligt at forskyde temperaturen til den ønskede værdi
  • Timer giver brugeren mulighed for nøjagtigt at overvåge opvarmningstiden
  • Bredt udvalg af udskiftelige varmeblokke af aluminiumslegering giver alsidighed og muliggør nem rengøring og desinficering
  • Pulverlakeret stålhuskonstruktion sikrer holdbarhed
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelsesanordning garanterer prøve- og brugersikkerhed
  • Justering af temperaturafvigelse
Applikationer:
  • Prøveklargøring
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substrat reaktioner
  • DNA-amplifikation
  • Elektroforese gel degeneration
  • Serum koagulation
Nødvendigt tilbehør:
  • Enhed skal bestilles med blok(e)
Warranty
2 år, udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/compliance CE, cULus, RoHS
Controller type PID digital
Belysning LED
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype CN, EU, UK
Relativ luftfugtighed <80%
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 130 °C (omgivelsestemperatur ved 25 °C)
Type Tørblokvarmer
Sikring 250V 2,5A
Opvarmningshastighed ≤20 min. 30° til 130 °C
Inkluderer Tørbad, blokløfter
Antal blokke 2 (solgt separat)
Temperatur nøjagtighed ≤±0,5 °C
Temperaturensartethed ≤±1 °C
Stopur 0 til 99:59 min eller kontinuerlig
garanti 2 år, udskiftning
Dimensioner (L x B x H) 318 x 200 x 100 mm (12,5 x 7,9 x 3,9 tommer)
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 318 mm
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (engelsk) 7.28 lb.
Vægt (metrisk) 3.3 kg
Spænding 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Garanti: 2 års Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.