Få mere at vide
Masterflex™ Digitalt drev til Micropump A-monteret pumpehoved
Flowhastighed:
0,6 til 4212 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kørefunktioner indstiller tidsinterval mellem dispenseringscyklusser for håndfri dispensering
- Batchtællerfunktion tæller ned og viser afsluttede batcher
- Funktionen kumulativ volumen giver dig mulighed for at spore den samlede mængde dispenseret over flere cyklusser
- Fjernbetjeningsmuligheder inkluderer hastighedskontrolindgang 0 til 20mA, 4 til 20mA eller 0 til 10V
- Omdrejningstællerudgang 0 til 20mA, 4 til 20mA eller 0 til 10V
- Pumperetning og start/stop/udrensning kræver åben opsamler eller kontaktlukning
- Se pumpens ydeevne konstant
- Hent fortrængnings- og flowværdier efter pumpehovedstørrelse
- Grafisk LCD viser fire driftstilstande
- IP33-klassificering sikrer stænk- og støvmodstand beskytter interne komponenter mod beskadigelse
- Systemer leverer pulsfrit flow i kombination med Micropump™ A-monteret hoved
- Fjernbetjening via DB25 hunstik på drev
- Indeholder: 6 fod. (1,8m) ledning med IEC 320/CEE22-stik og landespecifikt stik/ledningssæt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Digitalt drev til Micropump A-monteret pumpehoved |
| Flowhastighed | 0,6 til 4212 ml/min. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 104 °F |
| Samlet højde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Samlet højde (metrisk) | 21.6 cm |
| Samlet længde (engelsk) | 10'' |
| Samlet længde (metrisk) | 25.4 cm |
| Samlet bredde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Samlet bredde (metrisk) | 21.6 cm |
| Vis mere |