Få mere at vide
TFA Dostmann™ Digitalt indendørs termo-hygrometer
Artikelnummer. 11882881
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. unitSize
11882881 Hver
1 options
Artikelnummer. 11882881 Leverandør TFA Dostmann™ Leverandørnr. 30.5015.02
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fremragende valg til overvågning af indendørs temperatur og luftfugtighed.
  • Hjælper med at opretholde et sundt indeklima
  • Permanent angivelse af daglig max. og min. værdier med automatisk nulstilling
  • Ekstra max/min hukommelse med manuel nulstilling
Tekniske data
Type Termohygrometer
Fugtighedsområde 20 til 99 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Batteritype 1 x AAA 1,5 V
Display Type Digital
Længde (metrisk) 91 mm
Højde (metrisk) 134 mm
Vægt (metrisk) 100 g
Spænding 1.5 V
Til brug med (applikation) Til indvendig og udvendig måling
Inkluderer Termo-hygrometer, batteri, brugsanvisning
Certificeringer/compliance CE, EK-EL