Få mere at vide
TFA Dostmann™ Digitalt indendørs/udendørs termo-hygrometer
Artikelnummer. 11808262
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +60 °C
Artikelnummer. 11808262
Brand: TFA Dostmann™ 30.5013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til samtidig overvågning af inde- og udendørsklima.
  • Overvågning af både indendørs og udendørs temperatur og luftfugtighed
  • Måling af udeværdier via kabelføler
  • Max/Min værdier
  • Vægmontering eller fritstående
Tekniske data
Type Termohygrometer
Fugtighedsområde 10 til 99 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Batteritype 1 x AAA 1,5 V
Display Type Digital
Sensorer Kabelsensor
Dimensioner (L x B x H) 102 x 21 x 110 mm
Vægt (metrisk) 144 g
Spænding 1.5 V
Til brug med (applikation) Til indvendig og udvendig måling
Inkluderer Termo-hygrometer, 1 x 1,5 V AAA batteri, brugsanvisning
Certificeringer/compliance CE, EK-EL