Få mere at vide
VELP Scientifica OV 625 Digital Disperser
Artikelnummer. 17871177 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Produkttype:
Digital disperger
Digitalt spredersystem, Digital Disperser System
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
17871177 Digital disperger
17831187 Digitalt spredersystem, Digital Disperser System
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17871177 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F20900470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10320.00 DKK
    8289.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 2030.95 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kraftig digital disperger designet til at garantere det maksimale niveau af reproducerbarhed, præcision og høj forskydningskraft til hurtig homogenisering, emulgering, suspensioner og højhastighedsblanding af biologisk væv, lægemidler, kosmetik og fødevarer.
Simpelthen KRAFTIG DISPERSER
  • Hastighedsintervaller fra 3.000 til 25.000 RPM , der arbejder med høj periferihastighed
  • Volumenområde fra 0,2 ml til 2,5 L
  • Håndterer prøver op til 5.000 Megapascal-sekunders viskositet
INTUITIV OG LET AT BETJENING
  • Det lyse og intuitive digitale display og den komfortable drejeknap muliggør præcis elektronisk hastighedsindstilling
  • Hurtig og enkel installation af spredeværktøj
  • Innovativt design for en optimeret brugeroplevelse
SIKKER OG MODSTANDIG
  • Forskellige sikkerhedsfunktioner, såsom blød start, motoroverbelastningsbeskyttelse og overtemperaturalarmer, sikrer den højeste sikkerhed i daglig drift
  • Et modstandsdygtigt og robust hus beskytter de interne elektroniske dele og sikrer, at instrumentet fungerer selv i de mest udfordrende applikationer
  • Førsteklasses byggematerialer garanterer fremragende mekaniske egenskaber og kemisk resistens
Tekniske data
Hastighed 3000 til 25.000 o/min
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 92 x 280 x 130 mm
Materiale Teknopolymer af aluminium
Certificeringer/compliance CE, CB, cNus
Vise LED
Til brug med (applikation) Homogenisering, emulgering, suspensioner og højhastighedsblanding af biologiske væv, lægemidler, kosmetik og fødevarer.
Til brug med (udstyr) Dispergeringsværktøj og Mini H-stativ
Inkluderer OV 625 Digital Disperser
Støjniveau 75 dBa
Stopur Nej
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Produkttype Digital disperger
Frekvens 50 til 60 Hz