Få mere at vide
Descrizione
Simpelthen KRAFTIG DISPERSER
- Hastighedsintervaller fra 3.000 til 25.000 RPM , der arbejder med høj periferihastighed
- Volumenområde fra 0,2 ml til 2,5 L
- Håndterer prøver op til 5.000 Megapascal-sekunders viskositet
INTUITIV OG LET AT BETJENING
- Det lyse og intuitive digitale display og den komfortable drejeknap muliggør præcis elektronisk hastighedsindstilling
- Hurtig og enkel installation af spredeværktøj
- Innovativt design for en optimeret brugeroplevelse
SIKKER OG MODSTANDIG
- Forskellige sikkerhedsfunktioner, såsom blød start, motoroverbelastningsbeskyttelse og overtemperaturalarmer, sikrer den højeste sikkerhed i daglig drift
- Et modstandsdygtigt og robust hus beskytter de interne elektroniske dele og sikrer, at instrumentet fungerer selv i de mest udfordrende applikationer
- Førsteklasses byggematerialer garanterer fremragende mekaniske egenskaber og kemisk resistens
Specifica
Specifica
| Hastighed | 3000 til 25.000 o/min, 3000 to 25,000 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 92 x 280 x 130 mm |
| Materiale | Teknopolymer af aluminium, Aluminum Technopolymer |
| Certificeringer/compliance | CE, CB, cNus |
| Vise | LED |
| Til brug med (applikation) | Homogenisering, emulgering, suspensioner og højhastighedsblanding af biologiske væv, lægemidler, kosmetik og fødevarer., Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products. |
| Til brug med (udstyr) | Dispergeringsværktøj og Mini H-stativ, Dispersing Tools and Mini H-stand |
| Inkluderer | OV 625 Digital Disperger, Dobbeltstang Mini H-standsæt, D20-S20C-P-R20S Dispergeringsværktøj, Værktøjsadskillelsessæt, OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?