Få mere at vide
Heinz Herenz Digital Countdown Timer and Stopwatch
Tidsområde:
99 timer 59 min.
Beskrivelse
- Digital countdown timer and stopwatch
- Large display
- Memory-function
- Up to 99 min. 59 sec.
- 4-digit LCD-display
- With magnet for fixing
- Support, clip, and hanger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Countdown Timer |
| Tidsområde | 99 timer 59 min. |
| Alarmer | Audible |
| Vise | Digital |
| Vægt (engelsk) | 2.19 oz. |
| Vægt (metrisk) | 0.062 kg |