Få mere at vide
TFA Dostmann Digital nedtællingsur med stopur og vækkeur
Artikelnummer. 17941322
Skift visning
Vise:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
17941322 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 17941322 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 38.2051.02
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den digitale nedtællingsur med stopur og vækkeur har en varighed på 99 timer. 59 min. og 59 sek. eller du kan bruge den digitale timer som et vækkeur og vise tiden. Du kan vælge mellem 2 lydstyrkeniveauer eller lydløs tilstand med et LED-advarselslys til dit alarmsignal.
Alt, der er praktisk og universelt anvendeligt i hverdagen, er praktisk– som denne digitale timer med stopur og vækkeur. Uanset om du vil indstille nedtællingen for dine bøffer, minde dine børn om lege- og studietider eller tidsmøder, kan du intuitivt styre og bruge dens timer og alarmfunktion.
Med en varighed på 99 t 59 min og 59 s er den også velegnet til længere målinger– eller du kan bruge den digitale timer som et vækkeur og vise tiden. Du kan vælge mellem 2 lydstyrkeniveauer eller lydløs tilstand med et LED-advarselslys til dit alarmsignal.
Ideel til kontoret, eksamener eller studiesessioner på biblioteket. Du kan fastgøre timeren direkte til dit køleskab med dens magnet, fastgøre den på væggen med ophængningsløkken eller placere den på dit natbord eller skrivebord ved hjælp af dens udfoldelige stander. To standard AAA-batterier (medfølger ikke) driver dette vækkeur, hvilket gør det fleksibelt at bruge. Du kan endda tage den med på camping.
  • Optælling og nedtællingsur
  • Tid med vækkeur
  • 2 lydstyrkeniveauer eller LED alarmlys
  • Visning af forløbet tid
  • Op til 99 t/59 min/59 s
  • Med monteringsmagnet, stativ og ophængskrog
Tekniske data
Produkttype Digital timer
Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar/synlig
Vise LCD-skærm
Batteritype 2 x 1,5 V AAA
Farve Hvid
Vægt (metrisk) 79 g