Få mere at vide
TFA Dostmann Digital nedtællingsur med stopur og vækkeur
Artikelnummer. 17941312
Skift visning
Vise:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
17941312 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 17941312 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 38.2052.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.18 DKK
    72.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.25 DKK
    24% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den digitale nedtællingsur med stopur og vækkeur er praktisk størrelse, har en skridsikker silikoneramme og et stort display. Når det indstillede tidspunkt er nået, vil du blive advaret. Du kan vælge vibration, et blinkende lys, en alarmlyd eller lydløs tilstand.
Kog det perfekte 5-minutters æg, slå din personlige bedste tid til sport eller stå ud af sengen til tiden om morgenen: Den digitale timer med stopur og alarmfunktion fra TFA gør alt dette muligt. Dens praktiske størrelse og skridsikre silikoneramme gør den til den ideelle hverdagskammerat. Takket være det store display kan du holde øje med tiden i enhver situation. Når den indstillede tid er nået, vil du blive advaret af et blinkende lys. Du kan også vælge vibration, alarmlyd eller lydløs tilstand– ideel til kontoret, eksamener eller studiesessioner på biblioteket. Med denne enhed kan du måle tid op til 23 t 59 min og 59 s.
Du kan fastgøre timeren direkte til dit køleskab med magneten, placere den på dit natbord eller skrivebord med det udfoldelige stativ eller vedhæfte en snor til ledningsløkken, så du altid har denne nyttige enhed ved hånden. To standard AAA-batterier (medfølger ikke) driver timeren, hvilket gør den fleksibel at bruge. Du kan endda tage den med på camping.
  • Timer og stopur
  • Tid med alarm
  • Alarmlyd, vibration og blinkende lys
  • Op til 23 t/59 min/59 s
  • Skridsikker silikoneramme
  • Med magnet, stativ og hul til snore
Tekniske data
Produkttype Digital timer
Tidsområde 23 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar/Synlig/Vibration
Vise LCD-skærm
Batteritype 2 x 1,5 V AAA
Farve Hvid
Vægt (metrisk) 69 g