Få mere at vide
Cole-Parmer™ CC-200 Stuart™ Digital kolonitæller med IQ/OQ-dokumenter
Artikelnummer. 15573449
Skift visning
Spænding:
90/230 VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15573449 90/230 VAC Hver
1 options
Artikelnummer. 15573449 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1421206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17105.00 DKK
    12110.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 4994.66 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CC-200 Stuart™ Digital kolonitæller er en alsidig enhed, der kan bruges med 50 til 90 mm petriskåle.
  • Kompatibel med filtspidsmarkører til trykfølsom tælling
  • Læs individuelle plader eller beregn et gennemsnit over flere plader
  • Energibesparende, klart hvid LED-lyskilde
  • Antimikrobiel belægning giver yderligere beskyttelse
  • Bekræftelse af hørbar tælling, justerbar trykfølsomhed og mulighed for lys/mørk baggrund øger fleksibiliteten
  • Tilsluttes en printer eller computer for at registrere individuelle eller gennemsnitlige pladetal
  • Inkluderer IQ/OQ-dokumenter
  • 3 års garanti
  • Tidligere varenummer SC6PLUS/IQOQ
Denne kolonitæller registrerer en optælling, hver gang du trykker en filtmarkør på petriskålen. Samlet antal kan aflæses på det digitale display og bekræftes af en hørbar tone (kan slås til eller fra). Juster det nødvendige tryk for at måle en optælling — egnet til hver bruger.
Underbelysning af objektbord leveres af energibesparende, lyse LED'er for blændingsfri observation. Forbedre optællingen af gennemskinnelige eller svære at se kolonier med det medfølgende sorte baggrundsfilter. Beregn det gennemsnitlige antal kolonier over flere plader ved hjælp af middelværdien. Optællingsresultater og statistik, inklusive standardafvigelse, kan sendes direkte til en printer eller computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Bestil 1,7x og 3x forstørrelsesadaptere separat for lettere at se små kolonier.
Bemærk:
Med virkning fra juni 2022 er Stuart Digital kolonitæller Modelnummer SC6PLUS/IQOQ nu blevet omdøbt til Cole-Parmer under modelnummer CC-200. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Tekniske data
Produkttype Kolonitæller (digital)
Dimensioner (L x B x H) 30 x 31 x 14 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12,2 tommer
Bredde (metrisk) 31 cm
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 90/230 VAC
Inkluderer Sort baggrundsfilter, Wolffhuegel graticules (2), 50- til 90 mm parabolcentreringsadaptere (2) og UK/Shuko strømstikadaptere