Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digitale Cel-Gro vævskulturrotatorer
Artikelnummer. p-9413005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Artikelnummer. 17348272
Brand: Thermo Scientific™ 88882016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Minimum 1 tromlebestilling sammen med Rotator
Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator har en børsteløs motor uden vedligeholdelse, der giver en blid roterende bevægelse for optimale resultater.
De Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator blander præcist indholdet af reagensglasset. Opnå optimale dyrkningsresultater for vævs- og virusvækst, hormonproduktion og prøvetestning af vira og cytotoksicitetsassays.
  • Digital visning af hastighed og tid
  • Hastighedsområde: 5– 70 rpm
  • Hastighedsnøjagtighed:± 1 rpm
  • Justerbar vippevinkel: 95° - 180°
  • Bæreevne: 5 kg
  • Timerområde: 0 - 9999 min
  • Valgfri tromler i flere størrelser med forskellig kapacitet til rørrotation
Ordreinfo
Bestil venligst minimum 1 tromle sammen med rotatoren
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 5 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Tilt vinkel 95 til 180°
Hastighedsområde 5 til 70 rpm
Elektriske krav 100/240 V
Strømstyrke 0,2 A
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Temperaturområde (engelsk) 5-40 °F
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 26 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 11.8 kg
Alarmer Akustisk alarm
Controller type Digital kontrol
Model- Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Vise Digital
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Til brug med (udstyr) Tilbehør: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Fugtighedsområde 20 % til 85 %
Timer rækkevidde 0 til 9999 min.
Garanti og servicetilbud 2 år