Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Artikelnummer. 17467632 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
1 til 70 rpm
Artikelnummer. Hastighedsområde
17467632 1 til 70 rpm
1 options
Artikelnummer. 17467632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15610.00 DKK
    14847.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 762.69 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator har en børsteløs, vedligeholdelsesfri motor, som giver en blid roterende bevægelse for optimale resultater. Har et digitalt display og nøjagtig hastighedskontrol og timerindstillinger.
  • Digital visning af hastighed og tid
  • Hastigheder fra 5 til 70 o/min
  • Hastighed nøjagtigt til ±1 rpm
  • Justerbar vippevinkel fra 95 til 180°
  • Lasteevne på op til 5 kg
  • Timerområde fra 0 til 9999 min.
  • Rotatortromler i flere størrelser kan rumme forskellige størrelser af rør (rotatortromle sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 5 kg
Hastighedsområde 1 til 70 rpm
Elektriske krav AC 100 V∼ 240 V
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,2 A
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Maks. Flaskediameter (metrisk) 30 mm
Dimensioner (L x B x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 26.0 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 11.8 kg
Nøjagtighed ±1 rpm
Alarmer Hørbar
Model- Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Vise Digital
Fugtighedsområde 20 til 85 % RF
Inkluderer Kun udstyr
Timer rækkevidde 0 til 9999 min.
Garanti og servicetilbud 2 år