Få mere at vide
Bochem™ Digitale skydelære
Artikelnummer. 10711961
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10711961 150 mm
1 options
Artikelnummer. 10711961 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 12116
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fremstillet af rustfrit stål. BOCHEM™ Digitale calipre har en høj grad af nøjagtighed.
  • 5-cifret LCD-display
  • Nøjagtighed +/- 0,03 mm
  • Opløsning 0,01 mm
  • Omregning mm/tommer
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Mængde 1 stk.