Få mere at vide
IKA™ Digital 2D Rocker
Shop alle IKA produkter
Hastighedsområde:
0 til 80 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Vippevinkel | 2,5 til 15° |
| Bæreevne (metrisk) | 2 kg |
| Hastighedsområde | 0 til 80 rpm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 50 °C |
| Watt | 24 W |
| Strømstyrke | 1.000 mA |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 330 mm |
| Show More |