Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperatur- og temperatur/RH-dataloggere
Artikelnummer. p-7114286
Display Type:
Ingen skærm
LCD-skærm
Statusindikator lyser
Fugtighedsområde:
0 til 100 %
Ingen fugtovervågning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +1370 °C
-40 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15860006
Brand: Cole-Parmer™ 2025041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Digi-Sense™ USB Dataloggere er bærbare eller monterbare, så de passer til flere applikationer
  • hver Digi-Sense datalogger leveres brugerklar med software, monteringsklemme og nem at følge instruktionerne.
  • Påtænkte anvendelser omfatter overvågning af lægemidler, fødevarer& drikkevare-, opbevarings- og kontor-, museums-, laboratorie- og transportmiljøer.
  • Brugervenlighed og overkommelig pris gør disse instrumenter ideelle til ethvert behov, hvor der er behov for nøjagtig temperaturovervågning.
  • Intuitiv software understøtter to tilstande til datavisning og kraftfuld dataskalering og panorering. Data kan downloades i regnearkskompatible formater til analyse eller udskrives grafisk.
  • Det holdbare polycarbonathus og præcisionssensorer og elektronik er understøttet af en 2-års garanti.
garanti
2 år
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type Statusindikator lyser
Datahukommelse 32.000 læsninger
Kalibrering Ikke kalibreret
Alarmtyper Høj/lav, kan vælges, Selectable
Softwaretype Opsætning, overvågning i realtid, dataopsamling, dataanalyse
Batteritype 3,6 V Lithium, 1/2 AA
Batterilevetid 1 år typisk
Inkluderer Software, monteringsklemme og hardware, beskyttende plastikdæksel og batteri.
Kanaler 1
Interface USB
Materiale Plast
Til brug med (applikation) Overvågning af miljøer inden for medicin, mad og drikke, opbevaring og kontor, museum, laboratorier og transport.
Nøjagtighed (temperatur) ±2 °F (1 °C)
Fugtighedsområde Ingen fugtovervågning
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Længde (engelsk) 3.875 tommer.
Længde (metrisk) 9.8 cm
Vægt (metrisk) 0.4 kg