Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperatur- og temperatur/RH-dataloggere
Display Type:
Ingen skærm
LCD-skærm
Statusindikator lyser
Fugtighedsområde:
0 til 100 %
Ingen fugtovervågning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +1370 °C
-40 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- hver Digi-Sense datalogger leveres brugerklar med software, monteringsklemme og nem at følge instruktionerne.
- Påtænkte anvendelser omfatter overvågning af lægemidler, fødevarer& drikkevare-, opbevarings- og kontor-, museums-, laboratorie- og transportmiljøer.
- Brugervenlighed og overkommelig pris gør disse instrumenter ideelle til ethvert behov, hvor der er behov for nøjagtig temperaturovervågning.
- Intuitiv software understøtter to tilstande til datavisning og kraftfuld dataskalering og panorering. Data kan downloades i regnearkskompatible formater til analyse eller udskrives grafisk.
- Det holdbare polycarbonathus og præcisionssensorer og elektronik er understøttet af en 2-års garanti.
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | LCD-skærm |
| Datahukommelse | 32.000 aflæsninger (16.000/kanal) |
| Kalibrering | Ikke kalibreret |
| Alarmtyper | Høj/lav, kan vælges, Selectable |
| Softwaretype | Opsætning, overvågning i realtid, dataopsamling, dataanalyse |
| Batteritype | 3,6 V Lithium, 1/2 AA |
| Batterilevetid | 1 år typisk |
| Inkluderer | Software, monteringsklemme og hardware, beskyttende plastikdæksel og batteri. |
| Kanaler | 2 |
| Vis mere |