Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperatur- og temperatur/RH-dataloggere
Digi-Sense™ USB Dataloggere er bærbare eller monterbare, så de passer til flere applikationer
Brand:  Cole-Parmer™ 20250-42
727.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15870006
  • 730.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • hver Digi-Sense datalogger leveres brugerklar med software, monteringsklemme og nem at følge instruktionerne.
  • Påtænkte anvendelser omfatter overvågning af lægemidler, fødevarer& drikkevare-, opbevarings- og kontor-, museums-, laboratorie- og transportmiljøer.
  • Brugervenlighed og overkommelig pris gør disse instrumenter ideelle til ethvert behov, hvor der er behov for nøjagtig temperaturovervågning.
  • Intuitiv software understøtter to tilstande til datavisning og kraftfuld dataskalering og panorering. Data kan downloades i regnearkskompatible formater til analyse eller udskrives grafisk.
  • Det holdbare polycarbonathus og præcisionssensorer og elektronik er understøttet af en 2-års garanti.
Tjenester
2 år
Tekniske data
Tekniske data
Datalogger
32.000 aflæsninger (16.000/kanal)
Høj/lav, kan vælges
3,6 V Lithium, 1/2 AA
Software, monteringsklemme og hardware, beskyttende plastikdæksel og batteri.
USB
Overvågning af miljøer inden for medicin, mad og drikke, opbevaring og kontor, museum, laboratorier og transport.
±2 °F (1 °C)
0,01°
3.875 tommer.
0.4 kg
Ingen skærm
Ikke kalibreret
Opsætning, overvågning i realtid, dataopsamling, dataanalyse
1 år typisk
2
Plast
±3 %
0 til 100 %
-40 °C til +70 °C
9.8 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperatur- og temperatur/RH-dataloggere > USB Temperatur/RH Datalogger; Skærmtype: Ingen