Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Arbejdshest-termoelement termotermometer med kalibrering
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
- Giver brugeren en skærm, der er let at læse i alle typer belysning, og lang batterilevetid (150 til 200 timer i det fjerne), hvilket gør den til et fremragende valg som en grundlæggende måler.
- Justerbar offset, der tillader brugeren at justere termometeret præcist til en bestemt temperatur, in-house kalibrering eller en bestemt sensor for øget nøjagtighed.
- Har en hold-knap, F/C-enheder og automatisk slukning.
- Accepterer alle type K termoelementprober med miniconnector.
- Traceable™ produkterne er kalibreret efter NIST-sporbare standarder og klar til brug ved modtagelse.
- Hvert produkt gennemgår en intensiv screeningsproces, før det kan bære Traceable-navnet, og det inkluderer NIST-sporbar certificering.
- Det betyder, at et kalibreringslaboratorium med 17025-akkreditering har bekræftet, at produktet opfylder eller overgår alle angivne specifikationer, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
- NIST-sporbar kalibrering hjælper dig også med at opfylde kvalitetsstandarder og lovgivningsmæssig overholdelse for ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP CLIA og Joint Commissions krav.
- Bemærk venligst: Temperaturområdet for den medfølgende rustfri stålprobe er fra -45 °C til 230 °C. Sondens diameter er 0,2 tommer og 3 1/4 tommer og kabellængden er 30 tommer
Tekniske data
Tekniske data
| Display Dimensioner | 0,625 tommer |
| Sondetype | Type K |
| Opløsning | 0,1° ; 1° over 200° og under -50 °C |
| Produkttype | Termoelement |
| Oversigt | Traceable™ Arbejdshest termoelement termometer med kalibrering |
| Temperaturområde (engelsk) | -58 °F til +2372 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +1300 °C |
| Batteritype | 9 V |
| Vise | 3,75-cifret LCD |