Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Vandafvisende termoelementtermometer med kalibrering
Shop alle Cole-Parmer produkterDescription
- Den robuste ABS-konstruktion gør denne måler stødsikker.
- Pakning for at forsegle snavs, støv, dampe og vand.
- Perfekt til brug i laboratorie- eller plantemiljøer.
- En mikroprocessor opdaterer skærmen to gange hvert sekund.
- Målerfunktioner genkald, min/maks., Hold,° F/° C valgbare enheder, optællingstimer og høj/lav alarm.
- Accepterer type K termoelementprober med ministik.
- Baggrundsbelysningsknap tillader læsning i mørke områder.
- Traceable™ produkter er kalibreret til NIST-sporbare standarder og klar til brug ved modtagelse.
- Hvert produkt gennemgår en intens undersøgelsesproces, før det kan bære det sporbare navn og inkluderer NIST-sporbar certificering.
- Det betyder, at et 17025-akkrediteret kalibreringstestlaboratorium har bekræftet, at produktet opfylder eller overgår alle angivne specifikationer, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
- NIST-sporbar kalibrering hjælper dig også med at opfylde kvalitetsstandarder og lovoverholdelse for ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA og Joint Commission krav.
Specifications
Specifications
| Display Dimensioner | 0,625 tommer |
| Sondetype | Type K |
| Opløsning | 0,1° ; 1° over 1369,9° og under -199,9° |
| Oversigt | Traceable™ Vandtæt termoelement termometer med kalibrering |
| Temperaturområde (engelsk) | -328 °F til +2498 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +1370 °C |
| Batteritype | 3 x AAA |
| Vise | 3,75-cifret LCD |