Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Triple-display ur/timer med kalibrering
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
- Få nøjagtige, pålidelige målinger med inkluderet NIST-sporbar kalibrering.
- Timer viser tidspunkt på dagen eller resterende tid i en af de tre timerkanaler.
- Hver kanal kan bruges enten samtidigt eller uafhængigt.
- Hukommelsen genkalder tidligere indstillet tid.
- Display tillader samtidig op- og nedtiming på forskellige kanaler med ubegrænsede time-outs.
- Alarmtoner er unikke for hver kanal og har justerbar lydstyrke.
- Blinkende LCD angiver alarmtilstand.
- Traceable™ produkter er kalibreret til NIST-sporbare standarder og klar til brug ved modtagelse.
- Hvert produkt gennemgår en intens undersøgelsesproces, før det kan bære det sporbare navn, og det inkluderer NIST-sporbar certificering.
- Det betyder, at et 17025-akkrediteret kalibreringstestlaboratorium har bekræftet, at produktet opfylder eller overgår alle angivne specifikationer, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
- NIST-sporbar kalibrering hjælper dig også med at opfylde kvalitetsstandarder og lovoverholdelse for ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA og Joint Commission krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Tidsområde | 99 timer. 59 min. 59 sek. |
| Alarmer | 1 min. Kontinuerlig bip og synlig |
| Nøjagtighed | ±0,001 % |
| Opløsning | 1 sek. |
| Vise | LCD |
| Oversigt | Traceable™ triple-display ur/timer med kalibrering |
| Antal kanaler | 3 |
| Bredde (metrisk) | 8.3 cm |
| Højde (engelsk) Display | 3/8 tommer |
| Højde (metrisk) | 7.6 cm |
| Vis mere |