Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Jumbo Køle-/frysetermometer med kalibrering
Artikelnummer. 11739609 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11739609 -40 °C til +50 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11739609 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9446074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    546.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.71 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
De Digi-Sense™ Traceable™ Jumbo Køle-/Frysetermometer med Kalibrering med alarm, der giver en alarm, når temperaturen stiger over eller falder under et sætpunkt.
  • Produktet er fabrikskalibreret, nøjagtigheden er baseret på kalibreringsområdet.
  • Glasflaskesonden er forseglet og fyldt med unik ikke-toksisk glykolopløsning.
  • Inkluderer NIST-sporbart kalibreringscertifikat med data, Velcro og magnetstrimler og et AAA alkalisk batteri.
  • Termometer er designet til overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer, køleskabe og andre generelle applikationer.
  • Displayet viser samtidig maksimum, minimum og aktuelle sondetemperaturer.
  • Min/max overvåger høje/lave aflæsninger i enhver tidsperiode.
  • Alarmen kan programmeres i 1° stigninger.
  • De 10 ft. (3m) mikrokabel med solid-state sonde tillader døre at lukke på den.
  • Model 94460-74 leveres med speciel flaskeprobe, der er specielt designet til køle-/fryseanlæg.
  • Glasflaskesonden er forseglet og fyldt med patenteret ugiftig glykolopløsning, som beskytter sensoren mod hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes.
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST-sporbar
Diameter (engelsk) sonde 0,1875 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 4.8 mm
Display Dimensioner 1,5 tommer
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 108 mm
Længde (engelsk) sonde 0,875 tommer
Længde (metrisk) 82.6 mm
Længde (metrisk) sonde 22.2 mm
Opløsning 0,1°
Produkttype Sporbart køle-/frysetermometer
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -48 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -48 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Batteritype AA
Vise Digital