Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Digitalt termometer til almen brug med kalibrering
Artikelnummer. 11800000 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11800000 -50 °C til +70 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11800000 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9446070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    443.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 123.11 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Brug Digi-Sense™ Traceable™ Digitalt termometer til almen brug med kalibrering til at overvåge minimums- og maksimumstemperaturer med et enkelt blik.
  • Få nøjagtige, pålidelige målinger med inkluderet NIST-sporbar kalibrering.
  • Tredobbelt display viser høj, lav og aktuel temperatur samtidigt.
  • Overvåg nemt temperaturen i væsker, bade, luft/gas, inkubatorer, køleskabe eller frysere.
  • Hold styr på temperaturforhold natten over eller i et hvilket som helst tidsrum.
  • Minimum og maksimum temperaturer gemmes, indtil hukommelsen er ryddet.
  • Modellerne har et tredobbelt display, der samtidigt viser aktuelle, minimum og maksimum temperaturer.
  • Indstil høje og lave alarmer i 1° stigninger; Alarmen lyder, når temperaturen stiger over eller falder under indstillingspunkter, og fortsætter med at lyde, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet.
  • Termometer aflæser omgivelsestemperatur eller sondetemperatur.
  • Sonden er fastgjort til en 10 fod. (3 m) mikrokabel, der tillader en dør at lukke på den; sonde og kabel er begge nedsænkelige.
  • Monteringsmåler medfølger Velcro strips, vægmonteringsåbninger, eller brug flip-open stander på bordpladen.
  • Indeholder NIST-sporbart kalibreringscertifikat med data, plastikstativ, dobbelt bagbånd og Velcro™ til fastgørelse af holder til enhver overflade, sonde(r) og to AA-batterier.
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST-sporbar
Dybde (metrisk) 19 mm
Diameter (engelsk) sonde 0,1875 tommer.
Display Dimensioner 0,75 tommer
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 108 mm
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (metrisk) 22.2 mm
Længde (metrisk) kabel 3 m
Sondetype Tråd
Opløsning 1°
Produkttype Sporbart digitalt termometer
Længde (engelsk) 0,875 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Batteritype AA
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital