Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Blinkende LED Big-Cifer Timer med Kalibrering
Artikelnummer. 15337597 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
15337597 99 timer. 59 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 15337597 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9446116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 DKK
    231.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.31 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Grøn LED blinker i de sidste 10 sekunder og blinker derefter rødt ved nul
  • Store cifre tillader visning fra den anden side af laboratoriet.
  • Når der tælles ned, blinker den grønne LED hvert sekund i de sidste ti sekunder; rød LED blinker, når nul er nået, og alarmen lyder.
  • Justerbar alarmlydstyrke har tre indstillinger: høj, lav og slukket.
  • Timeren tæller også op og viser forløbet tid efter nul blev nået.
  • Med magnetisk bagside, flip-open staffelistand, fjederlås til klipning og en åbning til en snor.
  • Sporbare produkter er kalibreret til NIST-sporbare standarder og klar til brug, så snart du modtager dem.
  • Hvert produkt gennemgår en intens undersøgelsesproces, før det kan bære det sporbare navn og inkluderer NIST-sporbar certificering.
  • Det betyder, at et 17025-akkrediteret kalibreringstestlaboratorium har bekræftet, at produktet opfylder eller overgår alle angivne specifikationer, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
  • Traceable™ produkter er kalibreret til NIST-sporbare standarder og klar til brug ved modtagelse.
  • Hvert produkt gennemgår en intens undersøgelsesproces, før det kan bære det sporbare navn, og det inkluderer NIST-sporbar certificering.
  • Det betyder, at et 17025-akkrediteret kalibreringstestlaboratorium har bekræftet, at produktet opfylder eller overgår alle angivne specifikationer, hvilket sparer dig både tid og penge ved ikke at skulle kalibrere separat.
  • NIST-sporbar kalibrering hjælper dig også med at opfylde kvalitetsstandarder og lovoverholdelse for ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA og Joint Commission krav.
Tekniske data
Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed ±0,01 %
Opløsning 1 sek.
Vise LCD
Oversigt Traceable™ Blinkende LED Big-Cifer Timer med Kalibrering; Dual-Channel
Antal kanaler 2
Batteritype AAA
Bredde (metrisk) 8.9 cm
Højde (metrisk) 7.6 cm
Certificeringer/compliance NIST-sporbar