Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelement sonder
Artikelnummer. 12601116 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Længde (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Type:
RTD-sonde
Termoelement-probe, jordet Junc.
Termoelement-probe, ujordet Junction.
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Længde (metrisk) Type Pakningsstørrelse
12601116 1,6 mm 600 mm Termoelement-probe, ujordet Junction. Hver
11730399 6,35 mm 304,8 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
11821375 3,68 mm 254 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
11785619 3,175 mm 254 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
11795579 1 mm 304,8 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
11785579 0,508 mm 304,8 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
11796169 3,68 mm 203,2 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
11734179 4,77 mm 38,1 mm RTD-sonde Hver
11715589 1,6 mm 600 mm Termoelement-probe, jordet Junc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12601116 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9363122
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Brug disse prober til generelle formål til en lang række applikationer og miljøer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementprober er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
  • Svartid: 2 sekunder eller mere
  • ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse som følge af gentagne bøjninger og træk
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J, sort; type K, gul og type T, blå
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,4/± 3,6/2/± 4 %
Oversigt Type-K, høj temperatur 25 tommer. L, 0,063 tommer. Dia Probe, Mini Conn, Ungrd, 3ft 24-Ga
Temperatur (metrisk) -150 °C til +920 °C
Type Termoelement-probe, ujordet Junction.
Materiale ICONEL™ Skedemateriale, miniaturehåndtag i rustfrit stål
Længde (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1,6 mm