Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelement sonder
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
1.6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Længde (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Type:
RTD-sonde
Termoelement sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Svartid: 2 sekunder eller mere
- ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed
- Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse som følge af gentagne bøjninger og træk
- Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J, sort; type K, gul og type T, blå
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,4/± 3,6/2/± 4 % |
| Oversigt | Type-K, ekstra lang PFA-belagt sonde, minitilslutning, 10 tommer L. .145 tommer. Dia, Grd |
| Temperatur (metrisk) | -150 °C til +204 °C |
| Type | Termoelement sonde |
| Materiale | Rustfrit stålkappe, PVC-belagt |
| Stil | K |
| Længde (metrisk) | 254 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,68 mm |