Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelement sonder
Artikelnummer. 11795579 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
1.6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Længde (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Type:
RTD-sonde
Termoelement sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795579
Brand: Cole-Parmer™ 9363111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse prober til generelle formål til en lang række applikationer og miljøer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementprober er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
  • Svartid: 2 sekunder eller mere
  • ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse som følge af gentagne bøjninger og træk
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J, sort; type K, gul og type T, blå
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,4/± 3,6/2/± 4 %
Oversigt Type-K, høj temperatur 12 tommer. L, 0,040 tommer. Dia Probe, Mini Conn, Grd, 3ft 24-Ga
Temperatur (metrisk) -150 °C til +700 °C
Type Termoelement sonde
Materiale ICONEL™ Skedemateriale, miniaturehåndtag i rustfrit stål
Stil K
Længde (metrisk) 304,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1 mm