Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelement sonder
Artikelnummer. 11730399 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Længde (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Type:
RTD-sonde
Termoelement sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Længde (metrisk) Type unitSize
11730399 6,35 mm 304,8 mm Termoelement sonde Hver
11821375 3,68 mm 254 mm Termoelement sonde Hver
11785619 3,175 mm 254 mm Termoelement sonde Hver
11795579 1 mm 304,8 mm Termoelement sonde Hver
11785579 0,508 mm 304,8 mm Termoelement sonde Hver
11796169 3,68 mm 203,2 mm Termoelement sonde Hver
11734179 4,77 mm 38,1 mm RTD-sonde Hver
12601116 1,6 mm 600 mm Termoelement sonde Hver
11715589 1,6 mm 600 mm Termoelement sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11730399 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9360124
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse prober til generelle formål til en lang række applikationer og miljøer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementprober er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
  • Svartid: 2 sekunder eller mere
  • ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse som følge af gentagne bøjninger og træk
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J, sort; type K, gul og type T, blå
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,4/± 3,6/2/± 4 %
Oversigt Type-K Heavy Duty penetrationssonde 12 tommer. L Mini Connect .250 tommer. Dia Grd
Temperatur (metrisk) -150 °C til +900 °C
Type Termoelement sonde
Materiale Rustfrit stål, ABS plastikhåndtag
Længde (metrisk) 304,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6,35 mm