Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Aftagelige termoelementprober
Artikelnummer. 11820010 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
17 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
11820010 17 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11820010 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0811740
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Fastgør disse sonder direkte til dit måler- eller sondehåndtag. Digi-Sense™ Aftagelige termoelementprober er ideelle til måling af væsker, gasser eller halvfaste stoffer.
Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla. Svartid: 2 sekunder eller mere.
Specifications
Temperatur (metrisk) -150 °C til +649 °C
Højde (metrisk) 90 mm
Dybde (metrisk) 17 mm