Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement generel sonde med ministik
Artikelnummer. p-8557015 Shop alle Cole-Parmer produkter
Sondetype:
Type J termoelement
Type T termoelement
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15800006
Brand: Cole-Parmer™ 0851755
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generel termoelementsonde med ministik er designet til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
Designet til at måle temperaturen på overfladen uden at ødelægge materialet. Cole-Parmer™ Sonder til Oakton™ Termoelement-termometre er ideelle til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme.
  • Svartid: 1,7 sekunder eller mere
  • ABS-håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed.
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse på grund af gentagne bøjninger og træk.
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
  • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
  • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
  • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
  • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
  • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
garanti
6 måneder
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,15 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.8 mm
Til brug med (applikation) Væsker, gasser eller overflader på små genstande
Materiale Rustfrit stål, ABS-plast
Sondetype Type J termoelement
Produkttype Termoelement sonde
Maks. Temperatur (engelsk) 1400 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 760 °C
Min. Temperatur (engelsk) -310 °F
Min. Temperatur (metrisk) -190 °C
Temperaturområde (engelsk) -310 °F til +1400 °F
Temperaturområde (metrisk) -190 °C til +760 °C
Til brug med (udstyr) Termoelement termometer
Vis mere Vis mindre
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis